Få mere at vide
5-(3-Chloropropyl)-3-methylisoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Chloropropyl)-3-methylisoxazole |
| CAS | 130800-76-9 |
| Molekylær formel | C7H10ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClNO/c1-6-5-7(10-9-6)3-2-4-8/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(CCCCl)on1 |
| IUPAC navn | 5-(3-chloropropyl)-3-methyl-1,2-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.61 |
| Formel vægt | 159.0451 |