missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC

Artikelnummer. 30348918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348918 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3797305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 16036-79-6
Molekylær formel C17 H18 Cl N
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-9H,5,10-13H2
SMIL ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 271.78
Formel vægt 271.1128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.