Få mere at vide
5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 1159977-21-5 |
| Molekylær formel | C17H18ClNO |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClNO/c18-10-3-11-19-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-12-15(20)8-9-17(14)19/h1-2,4-5,8-9,12,20H,3,6-7,10-11H2 |
| SMIL | Oc1ccc2N(CCCCl)c3ccccc3CCc2c1 |
| IUPAC navn | 11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.78 |
| Formel vægt | 287.1077 |