Få mere at vide
5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-formyl-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-formyl-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 1159977-20-4 |
| Molekylær formel | C18H18ClNO |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO/c19-10-3-11-20-17-5-2-1-4-15(17)7-8-16-12-14(13-21)6-9-18(16)20/h1-2,4-6,9,12-13H,3,7-8,10-11H2 |
| SMIL | ClCCCN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13 |
| IUPAC navn | 11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.79 |
| Formel vægt | 299.1077 |