missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole, TRC

Artikelnummer. 30366813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366813 25 mg
30355799 250 mg
30350130 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC21467325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73963-34-5
Molekylær formel C10H11N4Cl
Molekylvægt (g/mol) 222.67
IUPAC navn 5-(3-chloropropyl)-1-phenyltetrazole
SMIL ClCCCc1nnnn1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN4/c11-8-4-7-10-12-13-14-15(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Formel vægt 222.0672
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.