missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30358903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358903 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3781505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid
CAS 41019-44-7
Molekylær formel C11H7ClO3
Mængde 5 g
Synonym 5-(3-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, 5-(m-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)O1
IUPAC navn 5-(3-chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.01
Formel vægt 222.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.