Få mere at vide
5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid |
| CAS | 41019-44-7 |
| Molekylær formel | C11H7ClO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-(3-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, 5-(m-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)O1 |
| IUPAC navn | 5-(3-chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.01 |
| Formel vægt | 222.01 |