Få mere at vide
5-(3-chlorphenyl)-1H-tetrazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448929
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448929 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15448929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10699.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41421-28-7 | C7H4ClN4 | 179.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
Smeltepunkt 139°C to 140°C
CAS 41421-28-7
Mængde 1 g
Molekylær formel C7H4ClN4
MDL nummer MFCD00040951
Beilstein 140081
Synonym 5-3-chlorophenyl-1h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3-chloro-phenyl-2h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3-chlorophenyl tetraazole, 5-chlorophenyltetrazole, acmc-20am9f, 5-3-chlorophenyl tetrazole
InChI nøgle WKXXXGMIBYWPGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)C1=N[N-]N=N1
IUPAC navn 5-(3-chlorphenyl)-2H-tetrazol
Molekylvægt (g/mol) 179.59
PubChem CID 592520
Formel vægt 180.6
Procent renhed ≥98%