Få mere at vide
5-(3-Bromopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Bromopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 62035-53-4 |
| Molekylær formel | C17 H16 Br N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-(3-Bromopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, n-(Bromopropyl)iminostilbene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-11H,5,12-13H2 |
| SMIL | BrCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 11-(3-bromopropyl)benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.22 |
| Formel vægt | 313.047 |