Få mere at vide
5-(3-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid |
| CAS | 893740-67-5 |
| Molekylær formel | C19H15NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO3/c21-19(22)17-9-16(11-20-12-17)15-7-4-8-18(10-15)23-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,21,22) |
| SMIL | OC(=O)c1cncc(c1)c2cccc(OCc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | 5-(3-phenylmethoxyphenyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.33 |
| Formel vægt | 305.1052 |