Få mere at vide
5,3',4'-Trihydroxyflavon (>85%), TRC
Artikelnummer. 30457111
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457111 25 mg
30450024 50 mg
30453631 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89668525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19852-25-6
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxychromen-4-one
SMIL Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cccc3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,3',4'-Trihydroxyflavone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-5-4-8(6-11(9)18)14-7-12(19)15-10(17)2-1-3-13(15)20-14/h1-7,16-18H
Formel vægt 270.0528