Få mere at vide
5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| CAS | 892-02-4 |
| Molekylær formel | C13H16N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Methyl-5-veratryl-hydantoin, 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-hydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4/c1-13(11(16)14-12(17)15-13)7-8-4-5-9(18-2)10(6-8)19-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H2,14,15,16,17) |
| SMIL | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1OC |
| IUPAC navn | 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.28 |
| Formel vægt | 264.111 |