Få mere at vide
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclohexane-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclohexane-1,3-dione |
| CAS | 190064-28-9 |
| Molekylær formel | C14 H16 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2 |
| IUPAC navn | 5-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.274 |
| Formel vægt | 248.105 |