missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-5-ethyl-hydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-5-ethyl-hydantoin |
| CAS | 21231-65-2 |
| Molekylær formel | C14H18N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4/c1-4-14(12(17)15-13(18)16-14)8-9-5-6-10(19-2)11(7-9)20-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3,(H2,15,16,17,18) |
| SMIL | CCC1(Cc2ccc(OC)c(OC)c2)NC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-5-ethylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.3 |
| Formel vægt | 278.1267 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?