Få mere at vide
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049392
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049392 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049392 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0093.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
CAS 93885-69-9
Analyt- eller komponentnavne 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O5/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-15-14(18)16-13(9)17/h5-7H,4H2,1-3H3,(H2,15,16,17,18)
SMIL COc1cc(Cc2cnc(O)nc2O)cc(OC)c1OC
IUPAC navn 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 292.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 292.1059 g/mol