Få mere at vide
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol, Mikromol™
Beskrivelse
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol |
| CAS | 93885-69-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidin-2,4-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O5/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-15-14(18)16-13(9)17/h5-7H,4H2,1-3H3,(H2,15,16,17,18) |
| SMIL | COc1cc(Cc2cnc(O)nc2O)cc(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diol |
| Vis mere |