Få mere at vide
5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Mikromol™
Beskrivelse
5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| CAS | 40820-38-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H17 O9 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Sodium Salt (1:1), 5-[3-(2-Acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Monosodium Salt (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O9.Na/c1-11(22)19-13(24)4-2-5-15(19)28-9-12(23)10-29-16-6-3-7-17-20(16)14(25)8-18(30-17)21(26)27;/h2-8,12,23-24H,9-10H2,1H3,(H,26,27);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)c1c(O)cccc1OCC(O)COc2cccc3OC(=CC(=O)c23)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;5-[3-(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate |
| Vis mere |