Få mere at vide
5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 112101-81-2 |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxy-, Benzenesulfonamide, 5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-, (R)-, 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, (R)-(-)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide, (R)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O3S/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.31 |
| Formel vægt | 244.0882 |