Få mere at vide
5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Desethyltamsulosin Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Desethyltamsulosin Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| CAS | 1582717-04-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 N2 O5 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (1:1), Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O5S.ClH/c1-13(20-9-10-25-16-6-4-3-5-15(16)21)11-14-7-8-17(24-2)18(12-14)26(19,22)23;/h3-8,12-13,20-21H,9-11H2,1-2H3,(H2,19,22,23);1H/t13-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NCCOc2ccccc2O)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5-[(2R)-2-[2-(2-hydroxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| Vis mere |