Få mere at vide
5,24-Stigmastadienol, TRC
Artikelnummer. 30424102
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30424102 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30424102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1210950.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,24-Stigmastadienol
CAS 28949-66-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C29 H48 O
Mængde 0.5 mg
Synonym 24-Ethyldesmosterol, (3β)-Stigmasta-5,24-dien-3-ol, 24-Ethyl-24-dehydrocholesterol
InChI formel InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,20,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20?,23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+/m0/s1
SMIL CCC(=C(C)C)CCC(C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-ethyl-6-methylhept-5-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 412.691
Formel vægt 412.371
Procent renhed >95