Få mere at vide
5,24-Stigmastadienol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,24-Stigmastadienol |
| CAS | 28949-66-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29 H48 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 24-Ethyldesmosterol, (3β)-Stigmasta-5,24-dien-3-ol, 24-Ethyl-24-dehydrocholesterol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,20,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20?,23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=C(C)C)CCC(C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-ethyl-6-methylhept-5-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.691 |
| Vis mere |