Få mere at vide
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30456455
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456455 10 mg
30449041 100 mg
30456428 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79212510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003561-80-5
Molekylær formel C11H6NO3F3
Molekylvægt (g/mol) 257.17
IUPAC navn 5-[2-(trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cnoc1c2ccccc2C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17)
Formel vægt 257.03