Få mere at vide
5-(2-Thienyl)pentanoic acid, 95%
Artikelnummer. 11397906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397906 1 g 1g
11307916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13122.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21010-06-0 | C9H12O2S | 184.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21010-06-0
Molekylær formel C9H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 184.25
MDL nummer MFCD00151849
InChI nøgle OQFTZRHAQGXEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-thienyl pentanoic acid, 5-thiophen-2-yl pentanoic acid, 2-thiophenepentanoic acid, 5-2-thienyl valeric acid, maybridge3_003072, acmc-1cq6n, 5-2-thienyl-pentanoic acid, 5-2-thienyl-n-valeric acid
PubChem CID 152324
IUPAC navn 5-thiophen-2-ylpentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1=CC=CS1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Mængde 1 g
Beilstein 126021
Formel vægt 184.26
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.