Få mere at vide
[5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590732
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590732 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10590732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23109CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 194491-44-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H7NO2S
MDL nummer MFCD03086162
Mængde 250 mg
Synonym 5-2-thienyl-3-isoxazolyl methanol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol,5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazol-3-yl methanol, 3mq, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol .
InChI nøgle HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC navn (5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 181.209
PubChem CID 2776547
Formel vægt 181.21
Procent renhed 97%