Få mere at vide
5-(2-thienyl)-1,3-oxazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706623
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10706623 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10526603 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10449284 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02560DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 70380-70-0
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.183
InChI nøgle VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2797208
IUPAC navn 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazol
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Formel vægt 151.19
Procent renhed 95%