missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(2-Sulfanylidene-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Sulfanylidene-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 52560-89-1 |
| Molekylær formel | C8H6N2OS3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-(2,3-Dihydro-2-thioxo-4-thiazolyl)-2-thiophenecarboxamide, NSC 317939 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2OS3/c9-7(11)6-2-1-5(14-6)4-3-13-8(12)10-4/h1-3H,(H2,9,11)(H,10,12) |
| SMIL | NC(=O)c1ccc(s1)C2=CSC(=S)N2 |
| IUPAC navn | 5-(2-sulfanylidene-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.34 |
| Formel vægt | 241.9642 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?