Få mere at vide
5-(2-Pyridyl)thiophen-2-sulfonylchlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776705
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10776705 5 g 5g
10742283 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776705 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02203DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 151858-64-9
Molekylær formel C9H6ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 259.72
MDL nummer MFCD00052284
InChI nøgle OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737231
IUPAC navn 5-pyridin-2-ylthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 259.74
Procent renhed 95%