Få mere at vide
5-(2-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9(13)7-5-8(14-11-7)6-3-1-2-4-10-6/h1-5H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 190.0378 |