Få mere at vide
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole, 98%
Beskrivelse
Det bruges i syntesen og krystalstrukturen af [Ag(2-allyl-5-phenyl-2Htetrazol)ClO4]π , kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i syntesen og krystalstrukturen af [Ag(2-allyl-5-phenyl-2Htetrazol)ClO4] π,σ-komplekset.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 25
C 11 g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water at 25°C 11g/L. |
| IUPAC navn | 2-(2H-tetrazol-5-yl)pyridin |
| Formel vægt | 147.14 |
| Procent renhed | 98% |