Få mere at vide
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazol, 97%
Artikelnummer. 15467047
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467047 250 mg 250mg
15447047 1 g 1g
15457047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34123.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 70380-73-3 | C8H6N2O | 146,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70380-73-3
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
MDL nummer MFCD00085160
InChI nøgle LUMKXMDGONYZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737194
IUPAC navn 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazol
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CN=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Mængde 250 mg
Synonym 5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%