Få mere at vide
5-(2-Pyridyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Pyridyl)-1,2-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 381233-78-9 |
| Molekylær formel | C10H8N2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-(Pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-5-4-8(7-12-10)9-3-1-2-6-11-9/h1-7H,(H,12,13) |
| SMIL | O=C1NC=C(C=C1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 5-pyridin-2-yl-1H-pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vægt | 172.0637 |