Få mere at vide
5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 205.24 |
| Procent renhed | 95% |