Få mere at vide
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophen-2-carbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394192
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10394192 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10702503 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394192 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08144DA
Kemiske identifikatorer
CAS 17257-10-2
Molekylær formel C13H8OS
Molekylvægt (g/mol) 212.266
MDL nummer MFCD00126374
InChI nøgle YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2737140
IUPAC navn 5-(2-phenylethynyl)thiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 212.27
Procent renhed 90%