Få mere at vide
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279132
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279132 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10762113 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08328CB
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-69-7
Molekylær formel C14H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.231
MDL nummer MFCD00174055
InChI nøgle DXJZBANECHYHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-phenyleth-1-ynyl nicotinic acid, 5-2-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-phenylethynyl, maybridge1_004925, 5-phenylethynylnicotinic acid, 5-phenylethynyl-nicotinic acid, 5-phenylethynyl nicotinic acid, 5-phenylethynyl-pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779236
IUPAC navn 5-(2-phenylethynyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC(=CN=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)nicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.23
Procent renhed 97%