Få mere at vide
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furonsyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753063
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753063 250 mg 250mg
10049261 1 g 1g
10652895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08625CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 130423-83-5
Molekylær formel C13H8O3
Molekylvægt (g/mol) 212.20
MDL nummer MFCD00541949
InChI nøgle HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
PubChem CID 2737138
IUPAC navn 5-(2-phenylethynyl)furan-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.2
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk