Få mere at vide
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole, 99%
Artikelnummer. 11394136
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394136 250 mg 250mg
11384136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19262.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51449-86-6 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51449-86-6
Molekylær formel C8H8N4
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD03093095
InChI nøgle MTBUOESFHRORQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methylphenyl-1h-tetrazole, 5-o-tolyl-1h-tetrazole, 5-o-tolyl-2h-tetrazole, 5-2-methylphenyl-2h-tetrazole, 5-2-methylphenyl tetrazole, 5-2-methylphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2-methylphenyl, 5-2-methylphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2-methylphenyltetrazole, 5-o-tolyl tetrazole
PubChem CID 583067
IUPAC navn 5-(2-methylphenyl)-2H-tetrazol
SMIL CC1=CC=CC=C1C2=NNN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Smeltepunkt 151°C to 154°C
Mængde 250 mg
Beilstein 136151
Formel vægt 160.18
Procent renhed 99%