Få mere at vide
5-[2-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-2∼lambda-∼5-pyrazol-5-yl]-2-thiophencarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337304
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337304 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10022314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07338DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 223499-20-5
Molekylær formel C10H7F3N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 276.233
MDL nummer MFCD00206674
InChI nøgle MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2775669
IUPAC navn 5-[1-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-carboxylsyre
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 276.24
Procent renhed 97%