Få mere at vide
5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510189
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10590552 250 mg 250mg
10374322 1 g 1g
10727285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590552 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18203CB
Kemiske identifikatorer
CAS 215434-25-6
Molekylær formel C8H6ClNO2S3
Molekylvægt (g/mol) 279.771
InChI nøgle YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone
PubChem CID 2736979
IUPAC navn 5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 279.79
Procent renhed 95%