Få mere at vide
5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolcarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486262
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10486262 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10151012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14001CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 368870-05-7
Molekylær formel C8H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 210.207
MDL nummer MFCD03086107
InChI nøgle QAXQRHWAJNDTCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxyli, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole, 4-3-carboxy-1,2-oxazol-5-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2776408
IUPAC navn 5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.21
Procent renhed 97%