Få mere at vide
5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiophencarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10761114
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10761114 1 g 1g
10107722 250 mg 250mg
10587844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18201DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 400715-45-9
Molekylær formel C9H7NO2S2
Molekylvægt (g/mol) 225.28
MDL nummer MFCD02682053
InChI nøgle AEDWMWQOFJYAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid #
PubChem CID 614467
IUPAC navn 5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 225.29
Procent renhed 97%