Få mere at vide
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, TRC
Artikelnummer. 30466118
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466118 500 mg
30472731 50 mg
30474586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30466118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM695720500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 337508-70-0
Molekylær formel C9H9NOS2
Molekylvægt (g/mol) 211.3
IUPAC navn [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMIL Cc1nc(cs1)c2ccc(CO)s2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3
Formel vægt 211.0126