Få mere at vide
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381615
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10381615 25 g 25g
10049151 1 g 1g
10178254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381615 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18209EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 337508-70-0
Molekylær formel C9H9NOS2
Molekylvægt (g/mol) 211.297
InChI nøgle CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
PubChem CID 2776470
IUPAC navn [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 211.31
Procent renhed 95%