Få mere at vide
5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol |
| CAS | 55302-96-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-7-2-3-8(6-9(7)12)10-4-5-11/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1=C(C=C(C=C1)NCCO)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.2 |
| Formel vægt | 167.0946 |
| Procent renhed | >95 |