Få mere at vide
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051344
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051344 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051344 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0049.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
CAS 137-00-8
Analyt- eller komponentnavne 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT
InChI formel InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
SMIL Cc1ncsc1CCO
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 143.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 143,0405 g/mol