Få mere at vide
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one |
| CAS | 2514748-07-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c1-13(19)11-15(14-7-3-2-4-8-14)12-18(21)16-9-5-6-10-17(16)20/h2-10,15,20H,11-12H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)CC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylhexan-1,5-dion |
| Vis mere |