Få mere at vide
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17921566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17921566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17921566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0638.020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
CAS 2514748-07-1
Analyt- eller komponentnavne 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c1-13(19)11-15(14-7-3-2-4-8-14)12-18(21)16-9-5-6-10-17(16)20/h2-10,15,20H,11-12H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylhexan-1,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 282.334
Mængde 100 mg
Formel vægt 282.126 g/mol