Få mere at vide
5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil), Mikromol™
Beskrivelse
5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil) |
| CAS | 139755-91-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (Desethylsildenafil) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 N6 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sildenafil Citrate Imp. C (EP), Sildenafil Imp. C (EP), 5-[2-Hydroxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desethylsildenafil, Sildenafil Citrate Impurity C, Sildenafil Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N6O4S/c1-4-5-15-17-18(25(3)23-15)20(28)22-19(21-17)14-12-13(6-7-16(14)27)31(29,30)26-10-8-24(2)9-11-26/h6-7,12,27H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,21,22,28) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3O)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| IUPAC navn | 5-[2-hydroxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Vis mere |