Få mere at vide
5-(2-furyl)thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662885
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662885 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10662885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 868755-62-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H6O3S
MDL nummer MFCD05885497
Mængde 250 mg
Synonym 5-2-furyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-fur-2-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-furanyl
InChI nøgle ZASUJVQPFQRFPQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)thiophen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 194.20
PubChem CID 2052621
Formel vægt 194.21
Procent renhed 97%