Få mere at vide
5-(2-furyl)thiophen-2-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10295904 250 mg 250mg
10103964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47704CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-64-0
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.205
MDL nummer MFCD06410178
InChI nøgle IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-fur-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-furanyl, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-furanyl-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 23004862
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)thiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.21
Procent renhed 97%