Få mere at vide
5-(2-furyl)pyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10652515 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10622705 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55101CB
Kemiske identifikatorer
CAS 930110-99-9
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD10700052
InChI nøgle LTWJYKGQIACFMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl picolinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-fur-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl picolinicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-2-furanyl
PubChem CID 26343608
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)pyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%