Få mere at vide
5-(2-furyl)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708085
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10708085 250 mg 250mg
10547304 1 g 1g
10684215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10708085 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-84-2
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD06410257
InChI nøgle YAIWRLRMUNJGCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23004860
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)nicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-2-furyl nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinicacid, 3-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 5-2-furanyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-furanyl
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%