Få mere at vide
[5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147762
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10147762 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10147762 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34909DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol
CAS 852180-63-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H7NO3
MDL nummer MFCD07772820
Mængde 1 g
Synonym 5-2-furyl isoxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-furyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furanyl-3-isoxazolylmethanol, 5-2-furyl-3-isoxazolyl methanol, 5-furan-2-yl-isoxazol-3-yl-methanol
InChI nøgle NBBDGNIUCJFJPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC navn [5-(furan-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 165.148
PubChem CID 7164591
Formel vægt 165.15
Procent renhed 97%